Principaux documents
COM448633923
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-3-methoxy-6-nitrophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-methoxy-6-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BFNO5/c1-12(2)13(3,4)21-14(20-12)10-8(16(17)18)6-7-9(19-5)11(10)15/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
SRUIWVYKRDAECT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4518
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4518