Principaux documents
COM448633917
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)11-10-14(18)19-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
Clé InChI
PIVUWPMJVNUMBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4478
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4478