Principaux documents
COM448632499
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5;/h6-9,15H,1-5H3;1H
Clé InChI
TXWKDXZBDMPVFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1183
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1183