Principaux documents
COM448631627
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-2-ethylbutanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-2-ethylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-6(7,4-2)5(8)9;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
VEEPAFAJGSCBOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2570
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2570