Principaux documents
COM448631509
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-isopropyl-3-phenyl-DL-propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-N-isopropyl-3-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-9(2)14-12(15)11(13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
APBKTHZSPNCTEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2362
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2362