Principaux documents
COM448631438
Combi-Blocks, Inc.
N-BOC-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.21
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H19BrFNO2/c1-14(2,3)19-13(18)17-8-4-5-10-6-7-11(15)9-12(10)16/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,17,18)
Clé InChI
UWSXRHBKODKNQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2257
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2257