Principaux documents
COM448631431
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-cyclohexylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
MQLOXQXPTSLRTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249