Key Documents
COM448631015
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-chloro-2-(cyclopentyloxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.57
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-2-(cyclopentyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C11H12BrClO/c12-8-5-6-10(13)11(7-8)14-9-3-1-2-4-9/h5-7,9H,1-4H2
Clé InChI
APVQZRSNYYOSTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1601
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1601