Principaux documents
COM448630057
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-11)9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
NRUNOKNBZYDSTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0032
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0032