Principaux documents
COM448622946
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(cyclopropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-[(cyclopropylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O3/c1-14(2,3)19-13(18)16-8-6-10(7-9-16)12(17)15-11-4-5-11/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
HDHRMBMUQBBAJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0881
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0881