Principaux documents
COM448622842
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-[3-(benzyloxy)phenyl]-4-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3'-(benzyloxy)-6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H17FO3/c1-24-21(23)17-10-11-20(22)19(13-17)16-8-5-9-18(12-16)25-14-15-6-3-2-4-7-15/h2-13H,14H2,1H3
Clé InChI
CRDZIVNDFFSPQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0671
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0671