Principaux documents
COM448622547
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(3-nitrophenyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3'-nitro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H11NO4/c1-19-14(16)12-6-2-4-10(8-12)11-5-3-7-13(9-11)15(17)18/h2-9H,1H3
Clé InChI
DCWSOKNZNVBULZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0209
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0209