Principaux documents
COM448622491
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FN/c1-10-5-6-13(8-14(10)15)12-4-2-3-11(7-12)9-16/h2-8H,1H3
Clé InChI
AGTSDCJWBCGXRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0131
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0131