Principaux documents
COM448622464
Combi-Blocks, Inc.
2-(3,5-dimethylphenyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3',5'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)15-6-4-3-5-13(15)10-16/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
LMAKYIBNWIYCSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0102
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0102