Principaux documents
COM448622149
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromobenzothiazole-2-sulfonic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3-benzothiazole-2-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3S2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(13-6)14(10,11)12/h1-3H,(H,10,11,12)
Clé InChI
PQFRQZCBKYMUBY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0208
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0208