Principaux documents
COM448621894
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)imidazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2/c1-2-17-12(16)11-7-14-8-15(11)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
MERHTWHWSLCXOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2088