Principaux documents
COM448620168
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyclopropyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopropyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-6-3-5(7-8-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8,9)
Clé InChI
ONAVRRIFDWJRIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3821
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3821