Principaux documents
COM448619554
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.51
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-bromophenyl)-N-methylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BrN.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5,9H,1H3;1H
Clé InChI
LFVNPPHDWREZHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2800
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2800