Principaux documents
COM448619298
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-chloro-7,8-dimethylquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-chloro-7,8-dimethyl-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2/c1-7-4-5-9-10(14)6-11(13(16)17-3)15-12(9)8(7)2/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
VZYCKZKXAVZPOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2323
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2323