Principaux documents
COM448617159
Combi-Blocks, Inc.
4'-Acetylbiphenyl-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4'-acetyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-10(16)11-5-7-12(8-6-11)13-3-2-4-14(9-13)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
VKTBJVVRKRBWDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4841
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4841