Documents
COM448615338
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopropylmethylsulfonyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(cyclopropylmethyl)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BO4S/c12-11(13)9-3-5-10(6-4-9)16(14,15)7-8-1-2-8/h3-6,8,12-13H,1-2,7H2
Clé InChI
DZBUTJPNUVQODY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5910
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5910