Principaux documents
COM448614283
Combi-Blocks, Inc.
4-(N-Isobutyrylsulfamoyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(isobutyrylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BNO5S/c1-7(2)10(13)12-18(16,17)9-5-3-8(4-6-9)11(14)15/h3-7,14-15H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
ULFYGOKHOJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3256
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3256