Principaux documents
COM448613381
Combi-Blocks, Inc.
{4-[Phenyl(pyrrolidin-1-yl)methyl]phenyl}boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-(phenyl(pyrrolidin-1-yl)methyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C17H20BNO2/c20-18(21)16-10-8-15(9-11-16)17(19-12-4-5-13-19)14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-11,17,20-21H,4-5,12-13H2
Clé InChI
LQUWHFOJIGKLIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0694
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0694