Principaux documents
COM448613269
Combi-Blocks, Inc.
(1-Cyclohexyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H17BN2O2/c17-14(18)10-6-7-13-12(8-10)15-9-16(13)11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11,17-18H,1-5H2
Clé InChI
AXOLVRPQMWZHST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0575
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0575