Principaux documents
COM448613038
Combi-Blocks, Inc.
[2-Chloro-4-(cyanomethyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Poids moléculaire :
195.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-chloro-4-(cyanomethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BClNO2/c10-8-5-6(3-4-11)1-2-7(8)9(12)13/h1-2,5,12-13H,3H2
Clé InChI
HIBYSNJKMXZFQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0302