Principaux documents
COM448612564
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-6-nitro-1,3-benzodioxole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.57
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H4ClNO4/c8-4-1-6-7(13-3-12-6)2-5(4)9(10)11/h1-2H,3H2
Clé InChI
GWDKDQSLKYJHKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3498
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3498