Principaux documents
COM448611900
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21FN2O5/c1-16(2,3)24-15(20)18-8-6-12(7-9-18)23-14-5-4-11(19(21)22)10-13(14)17/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
ZYMMCZDHFJZAEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1579
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1579