Principaux documents
CIAH998D8106
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Fluoro-5-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
100 MG
207,68 €
250 MG
312,05 €
1 G
692,25 €
Réf. du fournisseur: CS-0080204-100MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
207,68 €
250 MG
312,05 €
1 G
692,25 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-0080204-100MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-5-hydroxy-1-indanone
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-7-4-6(11)3-5-1-2-8(12)9(5)7/h3-4,11H,1-2H2
Clé InChI
LUICGIHUMFRMFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1092347-76-6.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0080204.pdf