Principaux documents
CIAH998D7DA1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)phenol
100 MG
101,18 €
250 MG
170,40 €
1 G
423,87 €
5 G
1 382,37 €
Réf. du fournisseur: CS-0472245-100MG
101,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
101,18 €
250 MG
170,40 €
1 G
423,87 €
5 G
1 382,37 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-0472245-100MG
101,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-10-5-6-12-9/h1-4,11H,5-6H2
Clé InChI
CISDUCORJHLMML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/81428-58-2.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0472245.pdf