Principaux documents
CIAH9917D0CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.63
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diethyl (2-aminoethyl)phosphonate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16NO3P.ClH/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2;/h3-7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KMPHGKKWADLZQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1089328-92-6.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434750.pdf