Principaux documents
CIAH9917A3F6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,3,6-Trimethyl-1h-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-5-4-7(10(14)15)8-6(2)12-13(3)9(8)11-5/h4H,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
RDFKCZQFWJDUEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/886503-44-2.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0243736.pdf