Principaux documents
CIAH98D1DF7B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2R,3R,4R,5R)-5-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-[(4-chlorobenzoyloxy)methyl]-4-fluoro-4-methyloxolan-3-yl 4-chlorobenzoate
100 MG
7,46 €
250 MG
14,91 €
1 G
48,99 €
5 G
213,00 €
Réf. du fournisseur: CS-0053475-100MG
7,46 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
7,46 €
250 MG
14,91 €
1 G
48,99 €
5 G
213,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.81
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-0053475-100MG
7,46 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
759.4+-70.0 C at 760 mmHg
Pf
171-176 C
Iupac Name
(2R,4R,5R)-5-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-(((4-chlorobenzoyl)oxy)methyl)-4-fluoro-4-methyltetrahydrofuran-3-yl 4-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C25H19Cl3FN5O5/c1-25(29)18(39-22(36)13-4-8-15(27)9-5-13)16(10-37-21(35)12-2-6-14(26)7-3-12)38-23(25)34-11-31-17-19(28)32-24(30)33-20(17)34/h2-9,11,16,18,23H,10H2,1H3,(H2,30,32,33)/t16-,18?,23-,25-/m1/s1
Clé InChI
CWRGPCWFCOZJTQ-BQNKMIFQSA-N
Température de stockage
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1294481-82-5.html
Boiling point
759.4+-70.0 C at 760 mmHg
Melting Point
171-176 C
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0053475.pdf