Principaux documents
CIAH98ABF819
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(4-Bromo-3-nitrophenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.04
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrNO4/c9-6-2-1-5(4-8(11)12)3-7(6)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
MLZLMIGRMVOYLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1261603-30-8.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0513755.pdf