Principaux documents
CIAH9885028E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Chloro-6-methoxy-isoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Point d'ébullition
333C at 760 mmHg
Pf
77C
Iupac Name
1-chloro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-8-2-3-9-7(6-8)4-5-12-10(9)11/h2-6H,1H3
Clé InChI
UTZJYSXOFHCSGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/132997-77-4.html
Flash Point
155.2C
Boiling point
333C at 760 mmHg
Melting Point
77C
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D0758.pdf