Principaux documents
CIAH987F4560
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(Benzyl(methyl)amino)butan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[benzyl(methyl)amino]-2-butanone
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-11(14)8-9-13(2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
QXXVHCSAINGHIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/16635-00-0.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0514478.pdf