Principaux documents
CIAH987F3E2A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-5-methoxypyrazine-2-carboxylic acid
100 MG
144,84 €
250 MG
246,02 €
1 G
627,29 €
Réf. du fournisseur: CS-0199608-100MG
144,84 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
144,84 €
250 MG
246,02 €
1 G
627,29 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-0199608-100MG
144,84 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-3-2-8-4(6(10)11)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,10,11)
Clé InChI
CCGLSSORNWHIHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1262860-66-1.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0199608.pdf