Principaux documents
CIAH987F3836
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2,3-Triaminoguanidine;hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.58
Numéro MDL:
Pf
234-236 C
Iupac Name
hydrazinecarbohydrazonohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/CH8N6.ClH/c2-5-1(6-3)7-4;/h2-4H2,(H2,5,6,7);1H
Clé InChI
OJUDFURAIYFYBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, stored under nitrogen
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/5329-29-3.html
Melting Point
234-236 C
Pictogrammes
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0170536.pdf