CIAH987F3717
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-(3-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Réf. du fournisseur: CS-0163679-250MG
76,68 €
About This Item
Réf. du fournisseur: CS-0163679-250MG
76,68 €
pb
383.3+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-(3-chlorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C12H11ClO2/c13-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
Clé InChI
YSNSALYPQQBIDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0163679.pdf