CIAH987F3477
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(Trifluoromethylsulfonyloxy) copper(I)
Réf. du fournisseur: CS-0158302-1G
20,24 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: CS-0158302-1G
20,24 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)copper
Inchi Code
1S/CHF3O3S.Cu/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
YNYHGRUPNQLZHB-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0158302.pdf