Principaux documents
CIAH987F33D9
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,6-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.93
Numéro MDL:
pb
461.8+-25.0C at 760 mmHg
Iupac Name
5,7-dibromo-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-5(9)7-6(2-4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
WFXKGQHCCZDOLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/69038-75-1.html
Boiling point
461.8+-25.0C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0157654.pdf