Principaux documents
CIAH987F2984
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
1 G
41,54 €
5 G
120,35 €
10 G
232,17 €
Réf. du fournisseur: CS-0136777-1G
41,54 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
41,54 €
5 G
120,35 €
10 G
232,17 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.4
Réf. du fournisseur: CS-0136777-1G
41,54 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H23N3O3/c1-18(2,3)24-17(22)21-11-9-14(10-12-21)16-20-19-15(23-16)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3
Clé InChI
KRFMLZFLQRQWIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/280110-70-5.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0136777.pdf