Principaux documents
CIAH987F234E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4-(bromoethynyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(bromoethynyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H7BrO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
LVAXOQWVIMIKSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/225928-10-9.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0112197.pdf