CIAH987F0183
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride
Réf. du fournisseur: CS-W019460-5G
55,38 €
About This Item
Réf. du fournisseur: CS-W019460-5G
55,38 €
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
CHLFJSVTUQAGSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W019460.pdf