Principaux documents
CIAH987EF6E1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Thiazol-5-ylmethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
220.6C at 760 mmHg
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,1,5H2
Clé InChI
XDNQVUAKCAPBIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/161805-76-1.html
Flash Point
87.2C
Boiling point
220.6C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W008986.pdf