Principaux documents
CIAH987EE68A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(5-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
1 G
19,17 €
Réf. du fournisseur: CS-W000761-1G
19,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
19,17 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-W000761-1G
19,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
465.5C at 760 mmHg
Iupac Name
(6-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-8(4-12)10-6/h1-3,12H,4H2,(H,10,11)
Clé InChI
RXQCVQKHRKONLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/540516-28-7.html
Boiling point
465.5C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W000761.pdf