Principaux documents
CIAH987EE521
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1 G
11,72 €
5 G
20,24 €
Réf. du fournisseur: CS-M2596-1G
11,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
11,72 €
5 G
20,24 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CS-M2596-1G
11,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
585.3+-50.0C at 760 mmHg
Iupac Name
3-amino-5-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C16H12N4O/c17-10-14-15(19-20-16(14)18)11-6-8-13(9-7-11)21-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H3,18,19,20)
Clé InChI
HNIMEQCLCNSCGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/330792-70-6.html
Flash Point
307.8+-30.1C
Boiling point
585.3+-50.0C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-M2596.pdf