Principaux documents
CIAH987EDCBF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
n,n-Dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-9-6-4-5-7-10(9)14-8-11(13)12(2)3/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
QTVILMLWBQTJNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/29239-56-3.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0263290.pdf