Principaux documents
CIAH987EDC23
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Methyl-1-phenylbutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-1-phenyl-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N.ClH/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
HNQTWZNKDACDLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Salt Data
Hydrochloride
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/91338-97-5.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0201972.pdf