Key Documents
CIAH987EDA92
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-5(6(11)8-7)3-10(2)9-4/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,11)
Clé InChI
YVHSEIOJPHRUIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/512810-25-2.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0173478.pdf