Principaux documents
CIAH987EDA24
ChemScene LLC (Preferred Partner)
T-1330
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
587.9+-60.0 C at 760 mmHg
Pf
177-179 C
Iupac Name
2-sec-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl}-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Inchi Code
1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3
Clé InChI
FFAQILVGBAELHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/106461-41-0.html
Boiling point
587.9+-60.0 C at 760 mmHg
Melting Point
177-179 C
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0169055.pdf